Få mere at vide
Sodium 17beta-Dihydroequilenin-4,16,16-d3 3-Sulfate (Stabilized with TRIS, 50% w/w), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 17 beta-Dihydroequilenin-4,16,16-D3 3-Sulfate |
| CAS | 1276056-91-7 |
| Molekylær formel | C18 D3 H16 O5 S . Na |
| Mængde | 0.02 g |
| Synonym | (17β)-17-Hydroxyestra-1,3,5,7,9-pentaen-4,16,16-d3-3-yl sodium sulfate, 17β-Dihydroequilenin-4,16,16-d3 sulfate sodium salt, 17β-Dihydroequilenin-4,16,16-d3 3-sulfate sodium salt, 17β-Dihydroequilenin-4,16,16-D3 3-sulfate sodium salt, (17β)-Estra-1,3,5,7,9-pentaene-3,17-diol-4,16,16-d3 3-sulfate sodium salt, Sodium 17β-dihydroequilenin-4,16,16-D3 3-sulfate |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h2-5,10,16-17,19 H,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-;/m0./s1/i7D2,10 D; |
| SMIL | [Na+].[2 H]c1c(OS(=O)(=O)[O-])ccc2c3CC[C@]4(C)[C@@H](O)C([2 H])([2 H])C[C@H]4c3ccc12 |
| IUPAC navn | sodium;[(13 S,14 S,17 S)-4,16,16-trideuterio-17-hydroxy-13-methyl-12,14,15,17-tetrahydro-11 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.414 |
| Formel vægt | 373.104 g/mol |
| Vis mere |