Få mere at vide
Natrium 140/Kalium 5mmol/L, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Analysecertifikat | NIST Certificate |
| Koncentration | 5/40m mol/L |
| Mængde | 500 mL |