Få mere at vide
Sodium 1-undecanesulfonate, 98+% (dry wt.), water <2%
Artikelnummer. 11489856
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489856 100 g 100g
11469856 5 g 5g
11479856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20332.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5838-34-6 | C20H14N4O4S | 406.42 g/mol
Det kan bruges som katalysator i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges som katalysator i farmaceutisk forskning.
Opløselighed Opløselighed i vand er næsten gennemsigtig
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5838-34-6
Molekylær formel C20H14N4O4S
Molekylvægt (g/mol) 406.42
MDL nummer MFCD00053627
InChI nøgle RFNALTSHRWGOHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 1-undecanesulfonate, sodium undecane-1-sulfonate, 1-undecanesulfonic acid sodium salt, sodium undecylsulfonate, ipc-alks-11, acmc-1bn99, 1-undecanesulfonicacid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23692564
IUPAC navn natrium;undecan-1-sulfonat
SMIL O=C(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-undecanesulfonate
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 2 %
Mængde 100 g
Beilstein 3751377
Formel vægt 258.36
Procent renhed ≥98%