Få mere at vide
Natrium 1-tetradecylsulfat, 95%, fortsat op til ca. 5% natriummethylsulfat
Beskrivelse
Natrium-1-tetradecylsulfat bruges som et anionisk overfladeaktivt stof i nikkelbelægningsbad, bejdsning, elektrolytisk rensning, svejsning, læderfarvning og rubelpolering. Det bruges til at studere tidsforløbet af væskedræning og skumforgrovning og til at undersøge virkningerne af sklerosant skumpræparat. Det bruges til behandling af åreknuder og edderkopper i benet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natrium-1-tetradecylsulfat bruges som et anionisk overfladeaktivt stof i nikkelbelægningsbade, bejdsning, elektrolytisk rensning, svejsning, læderfarvning og rubelpolering. Det bruges til at studere tidsforløbet af væskedræning og skumforgrovning og til at undersøge virkningerne af sklerosant skumpræparat. Det bruges til behandling af åreknuder og edderkopper i benet.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-tetradecyl sulfate |
| Smeltepunkt | 182 °C til 192 °C |
| Assay Procent Noter | forts. op til≈ 5% natriummethylsulfat |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3578122 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 316.44 |
| Procent renhed | 95% |