Få mere at vide
Natrium 1-tetradecylsulfat, 95%, fortsat op til ca. 5% natriummethylsulfat
Artikelnummer. 11485037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485037 1 g 1g
11495037 5 g 5g
11405047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21941.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316,43 g/mol
Natrium-1-tetradecylsulfat bruges som et anionisk overfladeaktivt stof i nikkelbelægningsbad, bejdsning, elektrolytisk rensning, svejsning, læderfarvning og rubelpolering. Det bruges til at studere tidsforløbet af væskedræning og skumforgrovning og til at undersøge virkningerne af sklerosant skumpræparat. Det bruges til behandling af åreknuder og edderkopper i benet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-1-tetradecylsulfat bruges som et anionisk overfladeaktivt stof i nikkelbelægningsbade, bejdsning, elektrolytisk rensning, svejsning, læderfarvning og rubelpolering. Det bruges til at studere tidsforløbet af væskedræning og skumforgrovning og til at undersøge virkningerne af sklerosant skumpræparat. Det bruges til behandling af åreknuder og edderkopper i benet.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-50-0
Molekylær formel C14H29NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 316.43
MDL nummer MFCD00007468
InChI nøgle UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
PubChem CID 23665770
IUPAC navn natrium;tetradecylsulfat
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-tetradecyl sulfate
Smeltepunkt 182°C to 192°C
Assay Procent Noter forts. op til≈ 5% natriummethylsulfat
Mængde 1 g
Beilstein 3578122
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 316.44
Procent renhed 95%