Få mere at vide
Natrium 1-propanethiolat (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30409420
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30409420 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30409420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS673280250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade)
CAS 6898-84-6
Molekylær formel C3H7NaS
Mængde 250 mg
Synonym 1-Propanethiol','Sodium Salt, Propylmercaptan Sodium Salt, Sodium 1-Propanethiolate, Sodium n-Propylthiolate, Sodium Propanethiolate, Sodium Propyl Sulfide, Sodium Propylmercaptide
InChI formel InChI=1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCC[S-]
IUPAC navn natrium; propan-1-thiolat
Molekylvægt (g/mol) 98.14
Formel vægt 98.0166