Få mere at vide
Natrium 1-propanethiolat (teknisk kvalitet), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade) |
| CAS | 6898-84-6 |
| Molekylær formel | C3H7NaS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Propanethiol','Sodium Salt, Propylmercaptan Sodium Salt, Sodium 1-Propanethiolate, Sodium n-Propylthiolate, Sodium Propanethiolate, Sodium Propyl Sulfide, Sodium Propylmercaptide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCC[S-] |
| IUPAC navn | natrium; propan-1-thiolat |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vægt | 98.0166 |