Få mere at vide
Natrium 1-propanethiolat (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30422167
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30422167 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30422167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6732802.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-Propanethiolate (Technical Grade)
CAS 6898-84-6
Molekylær formel C3H7NaS
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Propanethiol','Sodium Salt, Propylmercaptan Sodium Salt, Sodium 1-Propanethiolate, Sodium n-Propylthiolate, Sodium Propanethiolate, Sodium Propyl Sulfide, Sodium Propylmercaptide
InChI formel InChI=1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCC[S-]
IUPAC navn natrium; propan-1-thiolat
Molekylvægt (g/mol) 98.14
Formel vægt 98.0166