Få mere at vide
Natrium 1-propanethiolat, teknisk 85%
Artikelnummer. 15462699
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462699 5 g 5g
15472699 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66135.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 6898-84-6 | C3H7NaS | 98,139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6898-84-6
Molekylær formel C3H7NaS
Molekylvægt (g/mol) 98.139
MDL nummer MFCD00043318
InChI nøgle XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-propanethiolate, sodium propanethiolate, 1-propanethiol sodium salt, sodium propane-1-thiolate, 1-propanethiol, sodium salt, sodium propylsulfanide, propylsulfanylsodium, sodium thiopropoxide, 1-propanethiol, sodium salt 1:1, sodium propyl sulfide
PubChem CID 4681725
IUPAC navn natrium;propan-1-thiolat
SMIL CCC[S-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-propanethiolate
Farve Grå til hvid
Lugt Stench
Lineær formel CH3CH2CH2SNa
Mængde 5 g
FN nummer UN3263
Beilstein 3556024
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 98.14
Procent renhed 85%
Fysisk form Fast stof