Få mere at vide
Natrium 1-pentansulfonat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-Pentanesulfonate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 174.0327 |