Få mere at vide
Natrium 1-pentansulfonat, TRC
Artikelnummer. 30418447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418447 1 g
30417882 5 g
30422065 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418447 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS9600381G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22767-49-3
Molekylær formel C5H11SO3Na
Molekylvægt (g/mol) 174.19
Synonym 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (1:1) (ACI), 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt (8CI, 9CI), Pentylsulfonic acid sodium salt, Sodium n-pentylsulfonate, Sodium pentane-1-sulfonate, Sodium pentanesulfonate, Sodium pentylsulfonate, Sodium 1-pentanesulfonate
IUPAC navn natrium; pentan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-Pentanesulfonate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Formel vægt 174.0327