Få mere at vide
Natrium 1-pentansulfonat monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30418739
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30418739 25 g
1 options
Artikelnummer. 30418739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS65505025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-Pentanesulfonate Monohydrate
CAS 207605-40-1
Molekylær formel C5 H11 O3 S . Na . H2 O
Mængde 25 g
Synonym 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate, 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:1)
InChI formel InChI=1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
SMIL O.[Na+].CCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; pentan-1-sulfonat; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 192.209
Formel vægt 192.043