Få mere at vide
Natrium 1-pentanesulfonat monohydrat, HPLC-kvalitet
Artikelnummer. 11307138
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307138 25 g 25g
11317138 5 g 5g
11397128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015714.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Ionparreagens | CAS: 207605-40-1 | C5H13NaO4S | 192,205 g/mol
Ionparreagens. Natrium 1-pentansulfonatmonohydrat bruges som et overfladeaktivt middel og et omvendt fase ionparringsmiddel. Det bruges til at studere dets virkninger på polyanilins egenskaber ved hjælp af Fourier transform infrarød og UV-synlig spektroskopi. Yderligere bruges det til HPLC-analyse af proteiner og peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207605-40-1
Molekylær formel C5H13NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 192.205
MDL nummer MFCD00007541
InChI nøgle FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
PubChem CID 23693099
IUPAC navn natrium;pentan-1-sulfonat;hydrat
SMIL CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
Farve Hvid
Lineær formel CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Mængde 25 g
Beilstein 3725147
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 192,21 (174,19 Vandfri)
Grad HPLC
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate