Få mere at vide
Natrium 1-pentanesulfonat monohydrat, HPLC-kvalitet
Beskrivelse
Ionparreagens. Natrium 1-pentansulfonatmonohydrat bruges som et overfladeaktivt middel og et omvendt fase ionparringsmiddel. Det bruges til at studere dets virkninger på polyanilins egenskaber ved hjælp af Fourier transform infrarød og UV-synlig spektroskopi. Yderligere bruges det til HPLC-analyse af proteiner og peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | CH3(CH2)4SO3Na·H2O |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3725147 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 192,21 (174,19 Vandfri) |
| Grad | HPLC |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |