Få mere at vide
Natrium 1-pentanesulfonat, 99% (tørvægt), vand <1,5%
Artikelnummer. 11415546
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415546 100 g 100g
11495536 5 g 5g
11405546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20699.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3604.53 DKK
    3128.65 DKK / 100g
    Spare 475.88 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174,19 g/mol
Natrium-1-pentansulfonat bruges som base i Suzuki-koblingsreaktionen. Det bruges som et overfladeaktivt stof i undersøgelser af lægemiddelfrigivelse fra vand-i-olie-i-vand multiple emulsionsprocessen in vitro. Det bruges til analyse af farmaceutiske produkter, metabolitter, små organiske molekyleforbindelser, peptider ved RP-HPLC og micellær elektrokinetisk kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-1-pentansulfonat bruges som base i Suzuki-koblingsreaktionen. Det bruges som et overfladeaktivt stof i undersøgelser af lægemiddelfrigivelse fra vand-i-olie-i-vand multiple emulsionsprocessen in vitro. Det bruges til analyse af farmaceutiske produkter, metabolitter, små organiske molekyleforbindelser, peptider ved RP-HPLC og micellær elektrokinetisk kromatografi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22767-49-3
Molekylær formel C5H11NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 174.19
MDL nummer MFCD00007541,MFCD00149548
InChI nøgle ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC navn natrium;pentan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-pentanesulfonate
Smeltepunkt >300 °C
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 1 %
Mængde 100 g
Beilstein 3725147
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 174.19
Procent renhed 99%