Få mere at vide
Sodium 1-Octanesulfonate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-Octanesulfonate |
| CAS | 5324-84-5 |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Koncentration | 100% |
| Mængde | 5 g |
| MDL nummer | MFCD00007544 |
| Synonym | Sodium 1-octanesulfonate, Sodium 1-octanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.27 |