Få mere at vide
Natrium 1-oktansulfonat monohydrat, 99+%
Beskrivelse
Natrium-1-octansulfonatmonohydrat anvendes som et anionisk detergent. Det er et ionparringsreagens, der bruges til HPLC-analyse af proteiner og peptider. Yderligere anvendes det som et overfladeaktivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-octanesulfonate monohydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 234,29 (216,28 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Krystallinsk |