Få mere at vide
Natrium 1-oktansulfonat monohydrat, 99+%
Product Code. 11327138
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11327138 50 g -
11337138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11327138 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 015764.18
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 207596-29-0 | C8H19NaO4S | 234,29 g/mol
Natrium-1-octansulfonatmonohydrat anvendes som et anionisk detergent. Det er et ionparringsreagens, der bruges til HPLC-analyse af proteiner og peptider. Yderligere anvendes det som et overfladeaktivt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207596-29-0
Molekylær formel C8H19NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 234.29
MDL nummer MFCD00149551
InChI nøgle MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octane-1-sulfonate hydrate, 1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-octanesulfonate monohydrate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate, sodium 1-octanesulfonate hydrate, 1-octane sulfonic acid, na, acmc-20p1dl, ksc496c2b, sodium1-octanesulfonatemonohydrate, potassium hydrate octane-1-sulfonate
PubChem CID 23666339
IUPAC navn natrium;octan-1-sulfonat;hydrat
SMIL O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-Octanesulfonate Monohydrate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 234,29 (216,28 Vandfri)
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk