Få mere at vide
Sodium 1-octanesulfonate hydrate, HPLC grade, 99+%
Artikelnummer. 11365337
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365337 100 g 100g
11375337 5 g 5g
11355337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042636.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Ion-par reagens til HPLC-analyse
Ionparreagens til HPLC-analyseNatrium-1-octansulfonat bruges som reagens til HPLC-analyse af organiske forbindelser og mere specifikt peptider og proteiner. Det bruges også i vid udstrækning som et ionparringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5324-84-5
Molekylær formel C8H17NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 216.27
MDL nummer MFCD00007544
InChI nøgle HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
IUPAC navn natrium;octan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-octanesulfonate hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water producing a clear and colorless solution.
Formel vægt 216.28 (Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-octanesulfonate hydrate, HPLC grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate hydrate