Få mere at vide
Natrium 1-octanesulfonat hydrat, HPLC-kvalitet, 99+%
Beskrivelse
Ionparreagens til HPLC-analyseNatrium-1-octansulfonat bruges som reagens til HPLC-analyse af organiske forbindelser og mere specifikt peptider og proteiner. Det bruges også i vid udstrækning som et ionparringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-octanesulfonate hydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og giver en klar og farveløs opløsning. |
| Formel vægt | 216.28 (Vandfri) |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | HPLC |
| Fysisk form | Krystallinsk |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium 1-octanesulfonate hydrate, HPLC grade
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate hydrate