Få mere at vide
Natrium 1-oktansulfonat, 99%
Artikelnummer. 11492457
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492457 25 g 25g
11482457 5 g 5g
11402467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14292.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216,27 g/mol
Natrium-1-octansulfonat bruges som reagens til HPLC-analyse af organiske forbindelser og mere specifikt peptider og proteiner. Det bruges også i vid udstrækning som et ionparringsmiddel. Natrium-1-octansulfonat har vist sig at interagere med humant serumalbumin. Det bruges også som et ionkompleksdannende middel til N-nitrosodiethanolamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-1-oktansulfonat bruges som reagens til HPLC-analyse af organiske forbindelser og mere specifikt peptider og proteiner. Det bruges også i vid udstrækning som et ionparringsmiddel. Natrium-1-oktansulfonat har vist sig at interagere med humant serumalbumin. Det bruges også som et ionkompleksdannende middel til N-nitrosodiethanolamin.
Opløselighed Opløseligt i vand giver en klar og farveløs opløsning.
Bemærkninger
Natrium D-gluconat er stabilt under normale temperaturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5324-84-5
Molekylær formel C8H17NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 216.27
MDL nummer MFCD00007544
InChI nøgle HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
IUPAC navn natrium;octan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-Octanesulfonate
Smeltepunkt >300 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 25 g
Beilstein 3574241
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og skaber en klar og farveløs opløsning
Formel vægt 216.28
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-octanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate