Få mere at vide
Natrium 1-oktansulfonat, 99%
Beskrivelse
Natrium-1-octansulfonat bruges som reagens til HPLC-analyse af organiske forbindelser og mere specifikt peptider og proteiner. Det bruges også i vid udstrækning som et ionparringsmiddel. Natrium-1-octansulfonat har vist sig at interagere med humant serumalbumin. Det bruges også som et ionkompleksdannende middel til N-nitrosodiethanolamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natrium-1-oktansulfonat bruges som reagens til HPLC-analyse af organiske forbindelser og mere specifikt peptider og proteiner. Det bruges også i vid udstrækning som et ionparringsmiddel. Natrium-1-oktansulfonat har vist sig at interagere med humant serumalbumin. Det bruges også som et ionkompleksdannende middel til N-nitrosodiethanolamin.
Opløselighed Opløseligt i vand giver en klar og farveløs opløsning.
Bemærkninger
Natrium D-gluconat er stabilt under normale temperaturer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-Octanesulfonate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3574241 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og skaber en klar og farveløs opløsning |
| Formel vægt | 216.28 |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium 1-octanesulfonate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.