Få mere at vide
Sodium 1-nonanesulfonate, 98+%
Artikelnummer. 11312516
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312516 25 g 25g
11302516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06407.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35192-74-6 | C9H19NaO3S | 230.298 g/mol
Natrium-1-nonansulfonat anvendes som et ionpar-reagens, der anvendes til adskillelse af histidiner ved anvendelse af HPLC-teknikken. Det bruges til at studere forholdet mellem cirkulerende lipoprotein phospholipase A2 niveauer og koronar plakvolumen. Det bruges i undersøgelsen af at vurdere brugen af p-hydroxybenzoesyren som en indirekte UV-detektionsbuffer i kapillærzoneelektroforese (CZE).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium 1-nonansulfonat anvendes som et ionparreagens, der anvendes til adskillelse af histidiner ved anvendelse af HPLC-teknikken. Det bruges til at studere forholdet mellem cirkulerende lipoprotein phospholipase A2 niveauer og koronar plakvolumen. Det bruges i undersøgelsen af at vurdere brugen af p-hydroxybenzoesyren som en indirekte UV-detektionsbuffer i kapillærzoneelektroforese (CZE).
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35192-74-6
Molekylær formel C9H19NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 230.298
MDL nummer MFCD00025010
InChI nøgle RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nonane-1-sulfonate, sodium 1-nonanesulfonate, 1-nonanesulfonic acid sodium salt, 1-nonanesulfonic acid, sodium salt, sodium nonylsulfonate, sodium 1-nonanesulphonate, ipc-alks-9, 1-eeie>>cea aaeni, c9h19o3s.na, potassium nonane-1-sulfonate
PubChem CID 23664777
IUPAC navn natrium;nonan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-nonanesulfonate
Smeltepunkt >300°C
Lineær formel CH3(CH2)8SO3Na
Mængde 25 g
Beilstein 3738676
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 230.3
Procent renhed ≥98%