Få mere at vide
Natrium 1-hexanesulfonat monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11358337
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358337 50 g 50g
11368337 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032190.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 207300-91-2 | C6H15NaO4S | 206,232 g/mol
Natrium-1-hexansulfonatmonohydrat er et ionparreagens, som bruges til analyse af små organiske forbindelser, farmaceutiske produkter og metabolitter ved hjælp af højtydende væskekromatografi (HPLC). Det er en effektiv katalysator til fremstilling af alfa-aminophosphonater ved kobling af aldehyder/keton, en amin og triethylphosphat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207300-91-2
Molekylær formel C6H15NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 206.232
MDL nummer MFCD00149549
InChI nøgle CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-hexanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium hexane-1-sulfonate hydrate, sodium 1-hexanesulfonate monohydrate, n-1-hexanesulfonic acid, sodium 1-hexanesulfonate hydrate, sodium n-hexanesulfonate monohydrate, potassium hexane-1-sulfonate hydrate, sodium hexane-1-sulphonate monohydrate, sodium hexane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-hexanesulfonic acid,sodium salt, hydrate 1:1:1
PubChem CID 23696962
IUPAC navn natrium;hexan-1-sulfonat;hydrat
SMIL CCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-Hexanesulfonate Monohydrate
Farve Hvid
Lineær formel CH3(CH2)5SO3Na·H2O
Mængde 50 g
Beilstein 3727014
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 206,24 (188,22 Vandfri)
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk