Få mere at vide
Natrium 1-hexanesulfonat, 99%
Artikelnummer. 11460833
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460833 100 g 100g
11440833 5 g 5g
11450833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13278.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5171.72 DKK
    4653.65 DKK / 100g
    Spare 518.07 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188,22 g/mol
Natrium 1-hexansulfonat bruges som base i de organiske koblingsreaktioner såsom Suzuki koblingsreaktioner. Det bruges som et ionparringsreagens til HPLC og involveret i analysen af peptider og proteiner. Det bruges også til højtydende kapillærelektroforeseanalyse af peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium 1-hexansulfonat bruges som base i de organiske koblingsreaktioner såsom Suzuki koblingsreaktioner. Det bruges som et ionparringsreagens til HPLC og involveret i analysen af peptider og proteiner. Det bruges også til højtydende kapillærelektroforeseanalyse af peptider.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2832-45-3
Molekylær formel C6H13NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 188.22
MDL nummer MFCD00007542
InChI nøgle QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC navn natrium;hexan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-hexanesulfonate
Smeltepunkt >300 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 100 g
Beilstein 3727014
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 188.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-hexanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.