Få mere at vide
Sodium 1-hexadecanesulfonate, 97%
Artikelnummer. 11414297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414297 5 g 5g
11424297 25 g 25g
11434297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20382.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15015-81-3 | C16H33NaO3S | 328.487 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15015-81-3
Molekylær formel C16H33NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 328.487
MDL nummer MFCD00007528
InChI nøgle PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cetylsulfonate, sodium 1-hexadecanesulfonate, 1-hexadecanesulfonic acid sodium salt, 1-hexadecanesulfonic acid, sodium salt, sodium hexadecane-1-sulfonate, unii-sk4e885p15, sodium hexadecane-1-sulphonate, cetylsulfonic acid sodium salt, 1-hexadecanesulfonic acid, sodium salt 1:1, hexadecylsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 23665769
IUPAC navn natrium;hexadecan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-hexadecanesulfonate
Lineær formel CH3(CH2)15SO3Na
Mængde 5 g
Beilstein 3920654
Formel vægt 328.49
Procent renhed 97%