Få mere at vide
Natrium 1-Heptanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30409922
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30409922 5 g
1 options
Artikelnummer. 30409922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6341505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-Heptanesulfonate
CAS 22767-50-6
Molekylær formel C7 H15 O3 S . Na
Mængde 5 g
Synonym 1-Heptanesulfonic acid','sodium salt (1:1), Sodium 1-heptanesulfonate, Sodium Heptane-1-sulfonate, 1-Heptanesulfonic acid','sodium salt (8CI,9CI), Heptylsulfonic acid sodium salt, Sodium 1-heptanesulfonate, Sodium heptanesulfonate, Sodium heptylsulfonate, Sodium n-heptylsulfonate
InChI formel InChI=1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; Heptan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 202.25
Formel vægt 202.064