Få mere at vide
Natrium 1-heptansulfonat monohydrat, 99%
Artikelnummer. 11317108
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317108 50 g 50g
11327108 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015214.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 207300-90-1 | C7H17NaO4S | 220,259 g/mol
Natrium-1-heptansulfonatmonohydrat er et ionparringsreagens, der bruges til HPLC-analyse af proteiner og peptider. Det bruges til højtydende kapillærelektroforeseanalyse af peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207300-90-1
Molekylær formel C7H17NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 220.259
MDL nummer MFCD00149550
InChI nøgle XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
IUPAC navn natrium;heptan-1-sulfonat;hydrat
SMIL CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Lineær formel CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Mængde 50 g
Beilstein 3731762
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 220,26 (202,24 Vandfri)
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.