Få mere at vide
Natrium 1-heptansulfonat, 99% (tørvægt), vand <2%
Beskrivelse
HPLC-reagens brugt til ion-associering i analyser af peptider og proteinerNatrium 1-heptansulfonat bruges som et ion-associerende reagens til HPLC og involveret i analyse af peptider og proteiner. Det bruges til analyse af farmaceutiske produkter, organiske og uorganiske små molekyle forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-reagens, der anvendes til ion-association i analyser af peptider og proteiner. Natrium-1-heptansulfonat anvendes som et ion-associerende reagens til HPLC og er involveret i analyse af peptider og proteiner. Det bruges til analyse af farmaceutiske produkter, organiske og uorganiske små molekyle forbindelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-heptanesulfonate |
| Navn note | Vand <2% |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (dry wt.) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3731762 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 202.24 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium 1-heptanesulfonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt