Få mere at vide
Natrium 1-heptansulfonat, 99% (tørvægt), vand <2%
Artikelnummer. 11454303
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454303 25 g 25g
11444303 5 g 5g
11464303 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10917.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1358.23 DKK
    1222.65 DKK / 25g
    Spare 135.58 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202,244 g/mol
HPLC-reagens brugt til ion-associering i analyser af peptider og proteinerNatrium 1-heptansulfonat bruges som et ion-associerende reagens til HPLC og involveret i analyse af peptider og proteiner. Det bruges til analyse af farmaceutiske produkter, organiske og uorganiske små molekyle forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser HPLC
-reagens, der anvendes til ion-association i analyser af peptider og proteiner. Natrium-1-heptansulfonat anvendes som et ion-associerende reagens til HPLC og er involveret i analyse af peptider og proteiner. Det bruges til analyse af farmaceutiske produkter, organiske og uorganiske små molekyle forbindelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22767-50-6
Molekylær formel C7H15NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 202.244
MDL nummer MFCD00007543
InChI nøgle REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC navn natrium;heptan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-heptanesulfonate
Navn note Vand <2%
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 25 g
Beilstein 3731762
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 202.24
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-heptanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt