Få mere at vide
Sodium 1-dodecanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 11425223
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 11425223
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12829.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2386-53-0 | C12H25NaO3S | 272.379 g/mol
Natrium-1-dodecansulfonat bruges som et ion-associerende reagens til HPLC til analyse af peptider og proteiner. Det fungerer som et ionpar-reagens, som øger retentionen af thiabendazol på HPLC-søjlen under bestemmelsen af thiabendazol i frugter som citrus og banan. Det bruges til syntese af grafen-nanokompositter. Det bruges også som overfladeaktivt middel, flotationsmiddel, skummiddel, penetreringsmiddel og emulgatorer. Det er involveret i fremstillingen af 1-chlor-dodecan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium 1-dodecansulfonat bruges som et ion-associerende reagens til HPLC til analyse af peptider og proteiner. Det fungerer som et ionpar-reagens, som øger retentionen af thiabendazol på HPLC-søjlen under bestemmelsen af thiabendazol i frugter som citrus og banan. Det bruges til syntese af grafen-nanokompositter. Det bruges også som overfladeaktivt middel, flotationsmiddel, skummiddel, penetreringsmiddel og emulgatorer. Det er involveret i fremstillingen af 1-chlor-dodecan.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-53-0
Molekylær formel C12H25NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 272.379
MDL nummer MFCD00007527
InChI nøgle DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23665726
IUPAC navn natrium;dodecan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-dodecanesulfonate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 3919536
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 272.39
Procent renhed 99%