Få mere at vide
Natrium 1-dekanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30416435
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30416435 10 g
1 options
Artikelnummer. 30416435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS62194010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-decanesulfonate
CAS 13419-61-9
Molekylær formel C10 H21 O3 S . Na
Mængde 10 g
Synonym Sodium 1-decanesulfonate, 1-Decanesulfonic acid','sodium salt (1:1), 1-Decanesulfonic acid','sodium salt (6CI,7CI,8CI,9CI), Sodium capryl sulfonate, Sodium decanesulfonate, Sodium decylsulfonate, Sodium n-decylsulfonate
InChI formel InChI=1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; Dekan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 244.327
Formel vægt 244.111