Få mere at vide
Natrium 1-dekanesulfonat, 99%
Artikelnummer. 11487586
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487586 100 g 100g
11467586 5 g 5g
11477586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14638.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5067.24 DKK
    4404.65 DKK / 100g
    Spare 662.59 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13419-61-9 | C10H21NaO3S | 244,325 g/mol
Ion-associerende reagens til HPLC, nyttigt til analyse af peptider og proteiner. Natrium-1-decansulfonat bruges som base i koblingsreaktioner såsom Suzuki-kobling. Det bruges som et ion-associerende reagens til HPLC og involveret i analysen af peptider og proteiner. Det bruges til at studere mekanismen af guanidinforbindelser på et porøst grafitkulstof og elektroreduktion af Zn 2+ ioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ion-associerende reagens til HPLC, anvendelig til analyse af peptider og proteiner. Natrium 1-Decanesulfonate bruges som base i koblingsreaktioner såsom Suzuki-kobling. Det bruges som et ion-associerende reagens til HPLC og involveret i analysen af peptider og proteiner. Det bruges til at studere mekanismen af guanidinforbindelser på et porøst grafitkulstof og elektroreduktion af Zn 2+ ioner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13419-61-9
Molekylær formel C10H21NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 244.325
MDL nummer MFCD00007526
InChI nøgle AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
IUPAC navn natrium;decan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-Decanesulfonate
Smeltepunkt >300 °C
Analyseprocentområde 99% (tør vægt), Vand <1,5%
Assay Procent Noter (tørvægt), Vand< 1,5 %
Mængde 100 g
Beilstein 3918920
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 244.33
Procent renhed 99%