Få mere at vide
Natrium 1-dekanesulfonat, 99%
Beskrivelse
Ion-associerende reagens til HPLC, nyttigt til analyse af peptider og proteiner. Natrium-1-decansulfonat bruges som base i koblingsreaktioner såsom Suzuki-kobling. Det bruges som et ion-associerende reagens til HPLC og involveret i analysen af peptider og proteiner. Det bruges til at studere mekanismen af guanidinforbindelser på et porøst grafitkulstof og elektroreduktion af Zn 2+ ioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ion-associerende reagens til HPLC, anvendelig til analyse af peptider og proteiner. Natrium 1-Decanesulfonate bruges som base i koblingsreaktioner såsom Suzuki-kobling. Det bruges som et ion-associerende reagens til HPLC og involveret i analysen af peptider og proteiner. Det bruges til at studere mekanismen af guanidinforbindelser på et porøst grafitkulstof og elektroreduktion af Zn 2+ ioner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-decanesulfonate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Analyseprocentområde | 99% (tør vægt), Vand <1,5% |
| Assay Procent Noter | (tørvægt), Vand< 1,5 % |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3918920 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 244.33 |
| Procent renhed | 99% |