Få mere at vide
Natrium 1-butanesulfonat, 99%
Beskrivelse
Natrium-1-butansulfonat blev anvendt i syntesen af SAPO4-5 med højt siliciumindhold. Det blev også brugt som en mobil fase til at adskille otte selenforbindelser (selenit, selenat, selenocystin, selenourinstof, selenomethionin, selenoethionin, selenocystamin og trimethylselenoniumion). Ion-associerende reagens til HPLC1 og omvendt fase kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natrium-1-butansulfonat blev brugt til syntese af SAPO4-5 med højt siliciumindhold. Det blev også brugt som en mobil fase til at adskille otte selenforbindelser (selenit, selenat, selenocystin, selenourinstof, selenomethionin, selenoethionin, selenocystamin og trimethylselenoniumion). Ion-associerende reagens til HPLC1 og omvendt fase kromatografi.
Opløselighed Opløseligt i
vand (1-10%).
Noter
Lysfølsomme. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Undgå overdreven varme og lys. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 1-butanesulfonate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3716662 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (1-10%). |
| Formel vægt | 160.17 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium 1-butanesulfonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-butanesulfonate