Få mere at vide
Sodium 1-butanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 11440513
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440513 5 g 5g
11450513 25 g 25g
11460513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440513 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12654.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2386-54-1 | C4H9NaO3S | 160.16 g/mol
Natrium-1-butansulfonat blev anvendt i syntesen af SAPO4-5 med højt siliciumindhold. Det blev også brugt som en mobil fase til at adskille otte selenforbindelser (selenit, selenat, selenocystin, selenourinstof, selenomethionin, selenoethionin, selenocystamin og trimethylselenoniumion). Ion-associerende reagens til HPLC1 og omvendt fase kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium-1-butansulfonat blev brugt til syntese af SAPO4-5 med højt siliciumindhold. Det blev også brugt som en mobil fase til at adskille otte selenforbindelser (selenit, selenat, selenocystin, selenourinstof, selenomethionin, selenoethionin, selenocystamin og trimethylselenoniumion). Ion-associerende reagens til HPLC1 og omvendt fase kromatografi.
Opløselighed Opløseligt i
vand (1-10%).
Noter
Lysfølsomme. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Undgå overdreven varme og lys. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2386-54-1
Molekylær formel C4H9NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 160.16
MDL nummer MFCD00007540
InChI nøgle XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-butanesulfonate, sodium butane-1-sulfonate, 1-butanesulfonic acid sodium salt, sodium butylsulfonate, 1-butanesulfonic acid, sodium salt, sodium butane-1-sulphonate, sodium butanesulfonate, ipc-alks-4, 1-butanesulfonic acid, sodium salt 1:1, acmc-1cdot
PubChem CID 4096517
IUPAC navn natrium;butan-1-sulfonat
SMIL [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1-butanesulfonate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 3716662
Opløselighedsinformation Soluble in water (1-10%).
Formel vægt 160.17
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium 1-butanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanesulfonic acid, sodium salt