Få mere at vide
Sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31091899
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31091899 250 mg
31085901 1 g
31087641 5 g
31082418 500 g
31085863 25 g
31090238 10 g
31087250 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31091899 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116536250mg
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate
CAS 13408-09-8
Molekylær formel C3H17Na2O11P
MDL nummer MFCD00149083
Mængde 250 mg
SMIL O=P([O-])([O-])OC(CO)CO.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[Na+].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 306.11
Procent renhed 95%