Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Soda Lime Glas Urglas
Artikelnummer. 15271559
Skift visning
Diameter (metrisk):
90 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
15271559 250 mm
15241559 120 mm
15261559 200 mm
15251559 150 mm
15221559 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15271559 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 1725010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.78 DKK
    571.27 DKK / Pakke med 10
    Spare 144.51 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Bruge Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Urglas til flere laboratorieopgaver. De kan bruges til at dække opvarmede bægerglas eller bruges som vejeskåle til eksperimentering. De er lavet af klart soda lime glas.
  • Sodakalkglas af 3. hydrolytisk klasse
  • Forskellige diameterstørrelser
  • Brandpolerede kanter
  • Fri for cadmium og bly
Tekniske data
Oversigt Pakkeenhed er 5 stk.
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Brugt som bægerdæksler
Til brug med (udstyr) Anvendes som vejeskåle
Indvendig finish Poleret
Diameter (metrisk) 250 mm