Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Soda Lime Glas Urglas
Artikelnummer. 15251559
Diameter (metrisk):
90 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Artikelnummer. 15251559
Brand: Marienfeld Superior™ 1715010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Urglas til flere laboratorieopgaver. De kan bruges til at dække opvarmede bægerglas eller bruges som vejeskåle til eksperimentering. De er lavet af klart soda lime glas.
  • Sodakalkglas af 3. hydrolytisk klasse
  • Forskellige diameterstørrelser
  • Brandpolerede kanter
  • Fri for cadmium og bly
Tekniske data
Oversigt Pakkeenhed er 10 stk.
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Brugt som bægerdæksler
Til brug med (udstyr) Anvendes som vejeskåle
Indvendig finish Poleret
Diameter (metrisk) 150 mm