Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Soda Lime Glas Urglas
Artikelnummer. 15241559
Skift visning
Diameter (metrisk):
90 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
15241559 120 mm
15271559 250 mm
15261559 200 mm
15251559 150 mm
15221559 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15241559 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 1712010
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Urglas til flere laboratorieopgaver. De kan bruges til at dække opvarmede bægerglas eller bruges som vejeskåle til eksperimentering. De er lavet af klart soda lime glas.
  • Sodakalkglas af 3. hydrolytisk klasse
  • Forskellige diameterstørrelser
  • Brandpolerede kanter
  • Fri for cadmium og bly
Tekniske data
Oversigt Pakkeenhed er 10 stk.
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Brugt som bægerdæksler
Til brug med (udstyr) Anvendes som vejeskåle
Indvendig finish Poleret
Diameter (metrisk) 120 mm