Få mere at vide
Soda lime, pure, granular, with indicator white to violet
Artikelnummer. 10463545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10463545 50 g Glasflaske 50g
10300424 250 g Glasflaske 250g
10157083 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10463545 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388350500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Gasadsorbent, indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8006-28-8
Molekylær formel CaHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 96.074
MDL nummer MFCD00134094
InChI nøgle HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
IUPAC navn natrium;oxocalcium;hydroxid
SMIL [OH-].O=[Ca].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Soda lime
Farve Beige-grå
Fysisk form Kornet
Materiale Soda Lime
Mængde 50 g
Lineær formel CaO/NaOH
Tab ved tørring 19.0% max. (10 g, 200°C, 2 Hrs)
Emballage Glasflaske
Grad Ren
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soda lime, granular
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.