Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Ucoated soda lime glas mikroskop objektglas
Artikelnummer. p-8010799
Frostet:
Ikke frostet
Silkeagtig frostet afmærkningsområde
Kanter:
90° , Jord
Skære
Mængde:
50 stk i papæske
50/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Artikelnummer. 10406701
Brand: Marienfeld Superior™ 1000000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruge Marienfeld Superior™ Mikroskopobjektglas til mikroskopisk undersøgelse og klargøring og arkivering af prøver.
  • Godt fugtbare mikroskopobjektglas
  • Fremstillet af sodakalkglas af tredje hydrolytisk klasse
  • I overensstemmelse med DIN ISO 8037/1
  • Forrenset, klar til brug, autoklaverbar
  • Til in vitro-diagnostik (IVD) applikationer i henhold til IVD-direktiv 98/79/EC, med CE-mærke, anbefalet bedste-før-dato og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
nr. pr. sag 2500
nr. pr. pakke 50
Kanter Skære
Frostet Ikke frostet
Materiale Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse
Forrenset Ja
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Objektglas til mikroskop
Farve Klar
Certificeringer/compliance CE-mærke, DIN ISO 8037/1
Oversigt Objektglas til mikroskop
Mængde 50/Pk.
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm