Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Ucoated soda lime glas mikroskop objektglas
Frostet:
Ikke frostet
Silkeagtig frostet afmærkningsområde
Kanter:
90° , Jord
Skære
Mængde:
50 stk i papæske
50/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Description
- Godt fugtbare mikroskopobjektglas
- Fremstillet af sodakalkglas af tredje hydrolytisk klasse
- I overensstemmelse med DIN ISO 8037/1
- Forrenset, klar til brug, autoklaverbar
- Til in vitro-diagnostik (IVD) applikationer i henhold til IVD-direktiv 98/79/EC, med CE-mærke, anbefalet bedste-før-dato og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Specifications
Specifications
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 26 mm |
| nr. pr. sag | 2500 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Kanter | 90° , Jord |
| Frostet | Ikke frostet |
| Materiale | Soda Lime Glas Type III, hydrolytisk klasse |
| Forrenset | Ja |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Objektglas til mikroskop |
| Show More |