Få mere at vide
Soda lime, indikatorkvalitet
Beskrivelse
Soda limes evne er at absorbere kuldioxid, hvilket gør det værdifuldt i medicinske og kirurgiske procedurer. Det bruges også som et kraftigt tørringsmiddel, eller tørremiddel, i kommerciel og industriel anvendelse. Det er også nyttigt til fremstilling af gasmasker. Det spiller en væsentlig rolle i målingen af jordens kuldioxidudstrømning ved absorption. Det er også nyttigt til direkte måling af opløst kuldioxid.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Soda limes evne er at absorbere kuldioxid, hvilket gør det værdifuldt i medicinske og kirurgiske procedurer. Det bruges også som et kraftigt tørringsmiddel, eller tørremiddel, i kommerciel og industriel anvendelse. Det er også nyttigt til fremstilling af gasmasker. Det spiller en væsentlig rolle i målingen af jordens kuldioxidudstrømning ved absorption. Det er også nyttigt til direkte måling af opløst kuldioxid.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Luftfølsom og hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, vand, fluor, kloroform og trichlorethylen. Det er et ikke-brændbart materiale. Genererer varme ved hydrolyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Soda lime |
| Fysisk form | Granuler |
| Mængde | 2500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| FN nummer | UN1907 |
| Merck Index | 14,8569 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Grad | Ubedømt |
Sikkerhed og håndtering
- Soda lime, indicator grade
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide