Få mere at vide
Soda lime, indikatorkvalitet
Beskrivelse
Sodakalks evne er at absorbere kuldioxid, hvilket gør det værdifuldt i medicinske og kirurgiske procedurer. Det bruges også som et kraftigt tørremiddel eller tørremiddel til kommerciel og industriel brug. Det er også nyttigt til konstruktion af gasmasker. Det spiller en væsentlig rolle for måling af jordens kuldioxidudstrømning ved absorption. Det er også nyttigt til direkte måling af opløst kuldioxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Sodakalks ′evne er at absorbere kuldioxid, hvilket gør det værdifuldt i medicinske og kirurgiske procedurer. Det bruges også som et kraftigt tørremiddel eller tørremiddel til kommerciel og industriel brug. Det er også nyttigt til konstruktion af gasmasker. Det spiller en væsentlig rolle for måling af jordens kuldioxidudstrømning ved absorption. Det er også nyttigt til direkte måling af opløst kuldioxid.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, vand, fluor, chloroform og trichlorethylen. Det er et ikke-brændbart materiale. Generer varme ved hydrolyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Soda lime |
| Fysisk form | Granules |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1907 |
| Merck Index | 14,8569 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Grad | Ungraded |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |