Få mere at vide
Soda lime, indikerende, ACS
Artikelnummer. 11429920
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429920 2.5 kg 2.5kg
11419920 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429920 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044697.A4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00 DKK
    2047.65 DKK / 2.5kg
    Spare 502.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96,074 g/mol
Sodakalks evne er at absorbere kuldioxid, hvilket gør det værdifuldt i medicinske og kirurgiske procedurer. Det bruges også som et kraftigt tørremiddel eller tørremiddel til kommerciel og industriel brug. Det er også nyttigt til konstruktion af gasmasker. Det spiller en væsentlig rolle for måling af jordens kuldioxidudstrømning ved absorption. Det er også nyttigt til direkte måling af opløst kuldioxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8006-28-8
Molekylær formel CaHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 96.074
MDL nummer MFCD00134094
InChI nøgle HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
IUPAC navn natrium;oxocalcium;hydroxid
SMIL [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Soda lime, indicating
Navn note Til ACS-analyse; Variabel blanding af natriumhydroxid med calciumoxid eller hydroxid
Fysisk form 4-8 mesh
Materiale Soda Lime
Mængde 2.5 kg
FN nummer UN1907
Merck Index 14,8569
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Følsomhed Luftfølsom
Grad ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soda lime, indicating, ACS
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide, Sodium hydroxide
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.