Få mere at vide
Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glas Urglas
Artikelnummer. 13142440
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 13142440
Brand: Scientific Glass Labs™ 170/1/150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Soda lime glas. Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glass Urglas med tyndt, klart glas og slebet kant kan bruges til at fordampe væsker, holde faste stoffer til vejning eller til opvarmning af små stoffer.
Urglas er nyttige til at fordampe væsker, holde faste stoffer til vejning eller til opvarmning af små stoffer.
  • Fremstillet af Soda lime glas
  • Tyndt, klart glas
  • Jordkant
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Fordampning af væsker, opvarmning af små stoffer, fastholdelse af faste stoffer til vejning
Indvendig finish Ground Edge
Diameter (metrisk) 150 mm