Få mere at vide
Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glas Urglas
Artikelnummer. 13122440
Skift visning
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
13122440 100 mm Pakke med 5
13132440 130 mm Pakke med 5
13142440 150 mm Pakke med 5
13152440 200 mm Pakke med 5
13172430 40 mm Pakke med 10
13182430 50 mm Pakke med 10
13102440 80 mm Pakke med 10
13192430 70 mm Pakke med 10
13112440 90 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 13122440 Leverandør Scientific Glass Labs™ Leverandørnr. 170/1/100
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Fremstillet af Soda lime glas. Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glass Urglas med tyndt, klart glas og slebet kant kan bruges til at fordampe væsker, holde faste stoffer til vejning eller til opvarmning af små stoffer.
Urglas er nyttige til at fordampe væsker, holde faste stoffer til vejning eller til opvarmning af små stoffer.
  • Fremstillet af Soda lime glas
  • Tyndt, klart glas
  • Jordkant
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Fordampning af væsker, opvarmning af små stoffer, fastholdelse af faste stoffer til vejning
Indvendig finish Ground Edge
Diameter (metrisk) 100 mm