Få mere at vide
Scientific Glass Labs™ Soda Lime Glas Urglas
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Description
Urglas er nyttige til at fordampe væsker, holde faste stoffer til vejning eller til opvarmning af små stoffer.
- Fremstillet af Soda lime glas
- Tyndt, klart glas
- Jordkant
Spécification
Spécification
| Bund form | Flad |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Form | Rund |
| Type | Urglas |
| Til brug med (applikation) | Fordampning af væsker, opvarmning af små stoffer, fastholdelse af faste stoffer til vejning |
| Indvendig finish | Ground Edge |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu