Learn More
BRAND™ Soda-Lime glasurglas
Product Code. 15201489 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Unit Size:
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Unit Size
15201489 50 mm Pakke med 10
10771572 125 mm Pakke med 10
10313031 150 mm Pakke med 10
10079980 60 mm Pakke med 10
10273391 90 mm Pakke med 10
10588831 200 mm Pakke med 10
10558401 70 mm Pakke med 10
10389901 100 mm Pakke med 10
10455771 80 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15201489 Supplier BRAND™ Supplier No. 150015
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Stressreduceret for at minimere risikoen for splintring.
  • Soda-lime glas iht. DIN 12341
  • Slibede kanter
  • Stressreduceret for at minimere risikoen for splintring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance DIN 12341
Bund form Flad
Materiale Sodavand Lime glas
Form Rund
Type Urglas
Indvendig finish Poleret
Diameter (metrisk) 50 mm